Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Sample Bottles (Volume: 1000mL)
Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
Marca: Microspec™ R5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para muestreo, pruebas de potabilidad, Legionella spp, especies patógenas e indicadoras
- Frascos achaparrados que facilitan el muestreo sencillo desde puntos de drenaje bajos
- Incorporan cuellos de diámetro ancho para facilitar el muestreo y el pipeteo
- Los tapones son a prueba de manipulación
- Estables en la mesa
- Rectangulares para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento limitado
- Frasco achaparrado para facilitar el muestreo
- Cuellos anchos para facilitar el muestreo y el pipeteo
- Cuello desplazado del centro para facilitar el muestreo de conexiones de salida cercanas
- Incluye etiqueta para marcar
Especificaciones
Sí | |
Rosca | |
180 mg/l, sin dosificación | |
Tiosulfato sódico | |
Reino Unido | |
Estéril | |
1080 g | |
Sí | |
56 | |
1000 mL | |
70 mm | |
211 mm | |
80 g |
Azul | |
Translúcido | |
Temperatura ambiente | |
Desechables | |
Frascos para muestreo de microbiología con etiqueta | |
1000 mL | |
Muestreo | |
Polipropileno | |
1000 mL | |
2,76 in | |
8,30 in | |
2,82 oz |