Learn More
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%
Blend of 70% v/v denatured ethanol with 30% purified water. Contec™ Sterile Low Endotoxin Alcohol, 70% is 0.2 micron filtered.
Marca: Contec™ SBT0570DEW
156.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Listo para su uso
- 0,2 micrómetros filtrados, rellenado en entorno de grado A
- Nivel de endotoxinas: 0,25 UE/ml
- Esterilizado mediante irradiación gamma
- Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
- Aptas para su uso en zonas de contacto de productos
- Totalmente libre de residuos
- Evita que el contenido del frasco se contamine
- Facilita la desinfección por transferencia en áreas de grado alto
- Envase en bolsa triple con rotura lineal de polietileno
Especificaciones
Denatured Ethanol with WFI | |
Not Applicable | |
Etanol desnaturalizado en agua al 70 % | |
8 x 0.5 L | |
0,5 L |
Liquid Spray | |
Estéril | |
Frasco de pulverización | |
0.1 gal. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- CONTEC STERILE DENATURED ETHANOL WITH WFI
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P411-Almacenar a temperaturas no superiores a °C /°F.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, propan-2-ol