Learn More
Fisherbrand™ Pipetas serológicas estándar estériles y desechables
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-163547 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,10 mL
0,2 ml
0,5 ml
Estilo de punta:
Estándar
Tolerancia:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 11879660
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipeta de poliestireno con graduaciones negativas en todos los tamaños
Las pipetas serológicas estándar estériles y desechables Fisherbrand™ incluyen una punta estándar. Fabricado de poliestireno con graduaciones negativas en todos los tamaños Certificación ASTM E934, conformidad con ASTM E1380.
  • Graduaciones ascendentes y descendentes en todos los tamaños excepto en los de 1 y 2 ml
  • Pipetas estériles y no humectantes
  • Ofrecen una tolerancia de ± 2 % en el volumen completo y tienen un extremo de boca «insertable»
  • Sin banda de ampliación
  • Embalaje exterior reciclable
  • Empaquetados a granel
  • Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas
Certifications
Certificadas como apirógenas con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/ml conforme a USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa ni ARNasa; sin BSE/TSE
Compliance
Diseñadas según ASTM™ E 934; conformes con la norma ASTM E 1380 para la codificación de colores. Calibradas para administración/soplado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración De administración/soplado
Certificaciones/conformidad ASTM E934, ASTM E1380; sin ADNasa/ARNasa; sin EEB/EET
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Graduaciones negativas 0,4 ml
Cantidad 1000/caja, 50/paquete, 20 paquetes/caja
Estilo de punta Estándar
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo de empaquetado A granel
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables