Descripción
Diseñado para mantener la integridad tanto en la recogida de muestras como en el transporte de muestras al laboratorio.
- Fabricado en 100 % algodón hilado de grado USP o 100 % poliéster hilado de grado USP
- Los hisopos se unen de forma segura a un eje de poliestireno flexible mediante un adhesivo de base acuosa
- Los hisopos de 155 mm de longitud permiten llegar a lugares de muestreo de difícil acceso
- La tapa moldeada de LDPE de grado médico sujeta el mango de forma segura para mayor seguridad y esterilidad durante el muestreo
- El cierre a prueba de manipulación garantiza la esterilidad en el punto de uso
- Tubo de polipropileno de 1 mm de grosor para uso médico con diseño de fondo redondo moldeado continuo
- Los anillos de la tapa garantizan un cierre hermético y protegen contra la contaminación durante el transporte
- Envase etiquetado para uso global
- Irradiado con rayos gamma hasta el nivel de garantía de esterilidad de 10-6 de acuerdo con ANSI/AAMI/ISO 11137
- El código de lote y la fecha de caducidad están claramente marcados en cada tubo
- Los certificados de irradiación y conformidad adjuntos a cada caja confirman que la dosis de irradiación cumple con las especificaciones
Información de órdenes
1 hisopo/tubo; 100 tubos/caja; 5 cajas/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificados de irradiación y de conformidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo diagnóstico, monitorización medioambiental, muestreo de ADN, muestreo de superficies |
| Color del asa | Blanco |
| Tipo de producto | Hisopos para salas limpias |
| Longitud de la cabeza (imperial) | 0,717 in |
| Longitud del mango (imperial) | 5,276 in |
| Longitud del mango (métrico) | 134mm |
| Longitud de la cabeza (métrico) | 18,2mm |
| Anchura de la cabeza (imperial) | 0,276 in |
| Anchura de la cabeza (métrico) | 7mm |
| Mostrar más |