Learn More
Kartell™ Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube
Increase sample recovery with a conical shaped tube that features a ribbed, easy to use cap. Kartell™ Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube is made of high transparency polypropylene and has a large white marking area to increase traceability.
Marca: Kartell™ 8401500
263.01 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
Descripción
- Resisten temperaturas extremas de – 80 °C a + 121 °C
- Incluye un tapón de cierre hermético con rosca azul y borde acanalado para ofrecer una seguridad total y hacerlo fácil de abrir y cerrar
- Fondo cónico para una recuperación óptima de las muestras
- Las graduaciones son fáciles de leer y están preimpresas
- Diseñado para la recogida o el transporte de muestras
- Apirógeno y libre de endotoxinas
- Los tubos están irradiados con radiación beta ionizante
Especificaciones
Azul | |
9400 RCF | |
CE/IVD | |
Transparente | |
Polipropileno | |
Zona de rotulación blanca | |
envasados en bandeja | |
50 mL | |
Cónicos |
30 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Cierre hermético | |
117 mm | |
Sí | |
Bandeja de PS con 25 unidades | |
Estéril | |
2,5 ml |