Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia graduadas estériles
Código de producto. 13489108 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
1 ml
3 ml
Longitud (métrico):
150 mm
155 mm
Dispensación por volumen (métrico):
33 μl
40 μl
Tipo de empaquetado:
25 packs interiores de 20
50 packs interiores de 10
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 13489108
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con polietileno de baja densidad.
  • Transparente
  • Contiene graduaciones
  • Estéril
Especificaciones
Material LDPE
Gotas/ml 30
Graduado Sí
Graduaciones 1 ml
Cantidad 500/paq.
Dispensación por volumen (métrico) 33 μl
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta de transferencia