Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia graduadas estériles
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
1 ml
3 ml
Longitud (métrico):
150 mm
155 mm
Dispensación por volumen (métrico):
33 μl
40 μl
Tipo de empaquetado:
25 packs interiores de 20
50 packs interiores de 10
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Gotas/ml | 30 |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1 ml |
| Cantidad | 500/paq. |
| Dispensación por volumen (métrico) | 33 μl |
| Tipo de empaquetado | En envase individual |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tipo | Pipeta de transferencia |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction