Learn More
Contec™ Alcohol isopropilo estéril
BIOPHARMA
Código de producto. p-7083194 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Frasco de pulverización
Cantidad:
2 paq.
6/Paq.
8/Paq.
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
8 botellas
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad unitSize
15892917 Frasco de pulverización 8/Paq. 8 botellas
15597171 Frasco de pulverización 6/Paq. 6 botellas
15537171 Frasco con tapón 2 paq. 2 botellas
3 options
Código de producto. 15892917
Marca: Contec™ SBT0570IW
Se suministra estéril mediante un proceso validado que administra radiación gamma a no menos de 25 kGy. El alcohol isopropilo estéril Contec™ es una mezcla de alcohol de 0,2 micrómetros filtrada, llenada y envasada en una sala limpia de grado C (ISO de clase 7).
  • Los niveles de endotoxinas garantizados de < 0,25 EU/ml la convierten en la opción perfecta para su uso en áreas de contacto de productos.
  • Fabricadas según los principios de buenas prácticas de fabricación (BPF) con flujo de aire laminar de grado A en sala limpia de grado C, lo que garantiza que el alcohol, el recipiente y el envase no contengan contaminación ni partículas
  • El sistema de protección con pulverizador y bolsa dentro de frasco evita que el contenido del frasco resulte contaminado mientras se usa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Alcohol isopropílico
Formulario Aerosol líquido
pH No aplicable
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Claro
Composición Líquido
Concentración IPA al 70 % con agua para inyección
Tipo de recipiente Frasco de pulverización
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable
Cantidad 8/Paq.
Volumen (imperial) 0,1 gal.
Volumen (métrico) 0,5 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: PROPAN-2-OL