Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Puntas dispensadoras de precisión estériles PD-Tip™ II para pipetas de repetición
Código de producto. 16353176 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Envase:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. 16353176
Marca: BRANDTECH™ BRAND™ 705738
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispensador de precisión estéril BRAND™ PD-Tip™ II se ajusta a todos los instrumentos mediante puntas de repetición estándar.
  • Reconocimiento automático por las pipetas BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S y HandyStep™ Electronic
  • BIO-CERT™ estéril
  • Las puntas BIO-CERT™ están libres de ADN, ARNasa, endotoxinas y ATP
  • Los tamaños de 25 ml y 50 ml incluyen un adaptador
  • Los adaptadores son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Estas puntas son adecuadas para los siguientes dispensadores múltiples:
  • Brand HandyStep™ S, HandyStep electronic™ , HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distrarman™ y Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ Pro
  • Ecos™ 5221
  • RAININ AutoReps™ E, Rainin AutoReps™ S, Rainin AutoReps™ M
  • Starlab RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 2,5 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de rendimiento/pureza
Declaraciones de limpieza Libre de endotoxinas, ADN, ARNasa, ATP
Método de esterilización Beta
Formato En envase individual
Estilo de punta Desplazamiento positivo
Envase 100/paq.
Cantidad 100
Tipo de producto Precision Dispenser Tips
Desechables
Para utilizar con (equipo) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Graduado Sí
Línea de productos PD-Tip™ II
Material Cilindro de polipropileno; émbolo de polietileno