Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Puntas dispensadoras de precisión estériles PD-Tip™ II para pipetas de repetición
Handla allt Brand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Envase:
100/paq.
25/paq.
Pakningsstørrelse:
paquete de 100
paquete de 25
Beskrivelse
- Reconocimiento automático por las pipetas BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S y HandyStep™ Electronic
- BIO-CERT™ estéril
- Las puntas BIO-CERT™ están libres de ADN, ARNasa, endotoxinas y ATP
- Los tamaños de 25 ml y 50 ml incluyen un adaptador
- Los adaptadores son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Brand HandyStep™ S, HandyStep electronic™ , HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distrarman™ y Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ Pro
- Ecos™ 5221
- RAININ AutoReps™ E, Rainin AutoReps™ S, Rainin AutoReps™ M
- Starlab RepeatOne™
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de rendimiento/pureza |
| Declaraciones de limpieza | Libre de endotoxinas, ADN, ARNasa, ATP |
| Método de esterilización | Beta |
| Formato | En envase individual |
| Estilo de punta | Desplazamiento positivo |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion