Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico estériles (volumen: 1 μl)
Código de producto. 15772115
Click to view available options
Cantidad:
50 bolsitas de 20
800 bolsitas de 20
Tipo de empaquetado:
Bolsas MicroSeal
Sobre Microseal
Sobre Microseal, Ecopack
Esterilidad:
Fabricación aséptica
Irradiados con gamma
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 16000
Código de producto. 15772115
Marca: Microspec™ C1G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas para procedimientos cuantitativos como el muestreo y diluciones en serie, así como para la inoculación bacteriana
  • Hecho de poliestireno de alto impacto.
  • Longitud completa para evitar la contaminación.
  • Desechables
  • Estéril, fabricación aséptica.
  • Rigidez media
  • Asas de cultivo (longitud: 200mm)
  • Bordes lisos para evitar rasgar y mellar el agar
  • Volumen: 1 μl
  • Color: Azul
Especificaciones
Desechables Sí
Volumen 1 μl
Diameter (English) Inside 0,04 in
Diameter (Metric) Inside 1 mm
Longitud (imperial) 7,87 in
Longitud (métrico) 200 mm
Material Poliestireno de alto impacto
Esterilidad Irradiados con gamma
Color Azul
Tipo de producto Asas de cultivo de plástico
Longitud del mango (imperial) 7,87 in
Longitud del mango (métrico) 200 mm
Cantidad 800 bolsitas de 20
Tipo de empaquetado Sobre Microseal, Ecopack
Calibrado