Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico estériles (volumen: 10 μl)
Click to view available options
Cantidad:
16000
50 bolsas de 20
50 bolsitas de 20
800 bolsitas de 20
Tipo de empaquetado:
Sobre Microseal
Vial de plástico
Esterilidad:
Estéril
Fabricación aséptica
Irradiados con gamma
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 16000
Descripción
- Hecho de poliestireno de alto impacto.
- Longitud completa para evitar la contaminación.
- Desechables
- Estéril, fabricación aséptica.
- Rigidez media
- Asas de cultivo (longitud: 200mm)
- Bordes lisos para evitar rasgar y mellar el agar
- Volumen: 10 μl
- Color: Azul
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Volumen | 10 μl |
| Diameter (English) Inside | 0,18 in |
| Diameter (Metric) Inside | 4,5 mm |
| Longitud (imperial) | 7,87 in |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Poliestireno de alto impacto |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Asas de cultivo de plástico |
| Mostrar más |