Learn More
Corning™ Gosselin™ Bolsas para mezcla de polietileno estériles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
400 mL
3500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
paquete de 4500
paquete de 500
Descripción
- Con certificado de esterilización despegable
- Con tira de escritura blanca de 50 mm a lo largo de un borde largo
- Disponibles con filtro completo o lateral
- Disponible en una amplia gama de diferentes tamaños de packs/fundas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 80 mL |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneas para suspensión homogénea, muestreo de suspensión con pipetas, sector de productos lácteos |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (métrico) | 70 μm |
| N.° por paquete | Bolsas de 25 |
| Cantidad | Cartón de 4500 |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Anchura (métrico) | 105 mm |