Learn More
PROSAT™ Toallitas estériles selladas con calor Polynit
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Descripción
- 100 % poliéster tejido cortado con láser para unir las fibras en los bordes de la toallita.
- Borde no abrasivo y limpio que permite la utilización completa de la superficie de la toallita.
- Resistente a productos químicos y excepcionalmente bajo en partículas y residuos extraíbles, lo que las hace ideales para una limpieza delicada.
- Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO de clase 4.
- Presaturadas con un 70 % de isopropanol de grado USP y un 30 % de agua desionizada, la presaturación reduce en gran medida el uso de disolventes y reduce los VOC asociados con la pulverización de IPA.
- Maximiza el control del proceso y mejora la uniformidad entre operadores.
- Irradiadas con rayos gamma y validadas conforme a las pautas de la AAMI a SAL 10-6, por lo que se pueden utilizar en salas blancas de ciencias biológicas de la más alta calidad.
- Se suministran en bolsas para despegar y volver a sellar prácticas y fáciles de usar.
- La bolsa resellable con la opción de una pequeña cantidad de toallitas por bolsa ayuda a reducir el desperdicio y a controlar el volumen de saturación y la limpieza.
- Los bordes termosellados permiten la plena utilización de la superficie de la toallita
- Una pequeña cantidad de toallitas por bolsa resellable ayuda a eliminar el desperdicio
- La toallita presaturada reduce las emisiones de VOC y el uso de disolventes
- La bolsa resellable mantiene los niveles de saturación del disolvente y la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita presaturada |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Material | Tejido de poliéster (de gran peso) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Peso base | 140 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |