Descripción
- Universal
- RCF máx.: 3000
- Fabricado con poliestireno transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | 3000 |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Poliestireno |
| Envase | Paquete de 2000 |
| Esterilidad | No estériles |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |