Learn More
Fisherbrand™ Pipetas serológicas desechables estériles de poliestireno con banda de ampliación
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
Las marcas negras de alto contraste facilitan la lectura de los volúmenes, lo que mejora la claridad óptica. Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas desechables de poliestireno estériles con banda de ampliación Fisherbrand™ reducen los errores de lectura y se han diseñado para el trabajo con cultivos de tejidos.
Información de órdenes
Las bolsas interiores son de LDPE reciclable; las cajas exteriores también son reciclables. Las pipetas envasadas individualmente son ideales para el uso de volumen pequeño que requiere esterilización y están disponibles en envoltorio completamente de plástico transparente y resistente o envoltorio de plástico/papel codificado por colores para reducir la adhesión estática. El embalaje a granel para uso de mayor volumen permite el acceso sencillo a varias pipetas a la vez sin contaminar las pipetas no utilizadas.
Certifications
Certificadas como apirógenas con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/ml conforme a USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa ni ARNasa; sin BSE/TSE
Compliance
Calibradas para administración/soplado
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | De administración/soplado |
| Certificaciones/conformidad | Apirógeno, USP XXII, USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa/ARNasa; sin BSE/TSE |
| Material | Poliestireno |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1 ml |
| Graduaciones negativas | Sí |
| Cantidad | 10/bolsa, 100/caja |
| Tolerancia | ±2% |
| Tipo de empaquetado | Embalaje individual de plástico |
| Color | Verde agua |
| Mostrar más |