Learn More
Fisherbrand™ Pipetas serológicas desechables estériles de poliestireno con banda de ampliación
Las pipetas cuentan con una claridad óptica mejorada — las marcas negras de gran contraste facilitan la lectura de volúmenes
57.85€ - 301.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Apirógeno, USP XXII, USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa/ARNasa; sin BSE/TSE |
---|---|
Material | Poliestireno |
Graduado | Sí |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de empaquetado | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de empaquetado | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11849181
![]() |
Fisherbrand™
431028 |
1 ml | Envuelto individualmente en envase de papel/plástico | ±0,02 ml |
219.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11819660
![]() |
Fisherbrand™
4311 |
1 ml | Envuelto individualmente en envase de plástico | ± 0,02 ml |
222.56€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11889650
![]() |
Fisherbrand™
4313 |
1 ml | A granel | ±0,02 ml |
113.58€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11859181
![]() |
Fisherbrand™
431029 |
2 ml | Envuelto individualmente en envase de papel/plástico | ±0.04 ml |
113.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11879650
![]() |
Fisherbrand™
4320 |
2 ml | Embalaje individual de plástico | ±0,04 ml |
67.70€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11869650
![]() |
Fisherbrand™
4321 |
2 ml | A granel | ±0,04 ml |
76.99€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11869181
![]() |
Fisherbrand™
431030 |
5 ml | Envuelto individualmente en envase de papel/plástico | ±0,1 ml |
57.85€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11829660
![]() |
Fisherbrand™
4330 |
5 ml | Embalaje individual de plástico | ±0,1 ml |
62.60€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11899650
![]() |
Fisherbrand™
4331 |
5 ml | A granel | ±0,1 ml |
149.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11879181
![]() |
Fisherbrand™
431031 |
10 ml | Envuelto individualmente en envase de papel/plástico | ±0,2 ml |
74.60€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11839660
![]() |
Fisherbrand™
4340 |
10 ml | Envoltura de plástico | ±0,2 ml |
60.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11809660
![]() |
Fisherbrand™
4341 |
10 ml | A granel | ±0,02 ml |
154.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11839181
![]() |
Fisherbrand™
431032 |
25 ml | Envuelto individualmente en envase de papel/plástico | ±0,5 ml |
132.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11517752
![]() |
Fisherbrand™
4350 |
25 ml | Embalaje individual de plástico | ±0,5 ml |
122.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
12559546
![]() |
Fisherbrand™
4351 |
25 ml | A granel | ±0,5 ml |
136.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11889181
![]() |
Fisherbrand™
431033 |
50 ml | Envuelto individualmente en envase de papel/plástico | ±1 ml |
235.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11537752
![]() |
Fisherbrand™
4360 |
50 ml | Embalaje individual de plástico | ±1 ml |
179.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11859660
![]() |
Fisherbrand™
4361 |
50 ml | A granel | ±1 ml |
158.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16348745
![]() |
Fisherbrand™
4400 |
100 ml | Envuelto individualmente en envase de papel/plástico | ±2% |
301.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16338745
![]() |
Fisherbrand™
431052 |
100 ml | Embalaje individual de plástico | ±2% |
297.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Las marcas negras de alto contraste facilitan la lectura de los volúmenes, lo que mejora la claridad óptica. Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas desechables de poliestireno estériles con banda de ampliación Fisherbrand™ reducen los errores de lectura y se han diseñado para el trabajo con cultivos de tejidos.
- Banda de ampliación codificada por colores que se extiende por la longitud de la pipeta y hace patente el menisco al alcance del brazo —lo que reduce los errores de lecturas
- Pipetas estériles y no humectantes
- Ofrecen una tolerancia de ± 2 % en el volumen completo y tienen un extremo de boca «insertable»
- Las pipetas de 5, 10, 25 y 50 ml tienen graduaciones ascendentes y descendentes
- Diseño de punta mejorado en pipetas de 25 y 50 ml que aumenta el efecto de la tensión superficial para reducir el goteo
- Codificación por colores en cada pipeta y en las bolsas internas para pipetas Multipack que facilita encontrar el tamaño necesario
- Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas
- Envase a granel y envase individual, de papel y plástico
- Tapón de algodón
Información de órdenes
Las bolsas interiores son de LDPE reciclable; las cajas exteriores también son reciclables. Las pipetas envasadas individualmente son ideales para el uso de volumen pequeño que requiere esterilización y están disponibles en envoltorio completamente de plástico transparente y resistente o envoltorio de plástico/papel codificado por colores para reducir la adhesión estática. El embalaje a granel para uso de mayor volumen permite el acceso sencillo a varias pipetas a la vez sin contaminar las pipetas no utilizadas.
Certifications
Certificadas como apirógenas con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/ml conforme a USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa ni ARNasa; sin BSE/TSE
Compliance
Calibradas para administración/soplado
Especificaciones
Apirógeno, USP XXII, USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa/ARNasa; sin BSE/TSE | |
Poliestireno | |
Sí | |
Sí |