Learn More
Corning™ Asas de siembra de poliestireno estériles
Click to view available options
Volumen:
1 μl
10 μl
Tipo de producto:
Asa de inoculación
Asa de siembra con punta de aguja
Asa de siembra con punta esférica
Tamaño de la unidad:
3000 PCS
9000 PCS
paquete de 3000
paquete de 9000
Descripción
- Asas de siembra de poliestireno (PS)
- Extremidad esférica o de aguja
- 1 μl o 10 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen | 1 μl |
| Longitud (métrico) | 195 mm |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Asa de siembra con punta esférica |
| Cantidad | 3000/paq. |
| Tipo de empaquetado | Bolsa con cremallera a prueba de manipulación |