Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ son inertes desde el punto de vista biológico y no inhiben el cultivo celular. Mantiene su flexibilidad hasta alcanzar los – 50 °C y el rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta alcanzar los + 200 °C.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 760160
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10256454
  • 82.25€ / 50 metros
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
  • Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
  • Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
  • Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
  • Silicona curada al peróxido
  • Neutralidad biológica
  • FDA/BfR
  • Farmacopeas estadounidense y europea
  • Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la FDA (alimentos), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), BFR, Farmacopea europea, USP Class VI, BFR, European Pharmacopoeia
0,08 in
Silicona
164 ft.
1 mm
-58 °F
Transparente
392°F
Tubing
Esterilizable en autoclave
2 mm
0,16 in, 4 mm
50 m
Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia de medios acuosos
-50 °C
Los tubos
200 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona > D.I.: 2 mm; D.E.: 4 mm; longitud: 50 m