Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de un solo uso estériles con fondo plano
Código de producto. p-9594000
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Diámetro exterior (métrico):
68 mm
90 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. 17574725
Marca: Thermo Scientific™ 41170125
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano son ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios.
Los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso Thermo Scientific™ con fondo plano son ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios.Estos matraces fabricados con PETG transparente son resistentes a roturas.Tapón de ventilación para el intercambio de gases continuo al mismo tiempo que se conserva la esterilidad y se evitan las fugas.
  • Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
  • Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
  • Apirógenos
  • No citotóxicos
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Sin ADN humano
  • Sin EEB/EET
  • Graduación moldeada para una evaluación precisa del volumen
Compliance
Conforme a California Prop 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Desechables Sí
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Con ventilación
Diámetro exterior (métrico) 68 mm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.