Learn More
Deltalab™ Viales criogénicos estériles con faldón
Almacene materiales biológicos a temperaturas criogénicas en estos viales criogénicos estériles. Los viales criogénicos estériles Delta Lab Base™ están fabricados de un polipropileno esterilizable en autoclave.
Brand:  Deltalab™ 409107
 View more versions of this product
Product Code. 12127951
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Polipropileno esterilizable en autoclave.
  • Diseñados para el almacenamiento de material biológico a temperaturas de hasta – 196 ºC. (en nitrógeno líquido en estado gaseoso).
  • Tiene las graduaciones impresas y un área de escritura blanca para la identificación de las muestras.
  • Los tapones y los tubos tienen el mismo coeficiente de expansión, que mejora
     aun más sus propiedades a prueba de fugas a temperaturas cambiantes.
  • Los tapones se fabrican en polietileno e incorporan una junta tórica de silicona que garantiza el cierre a prueba de fugas.
  • Los insertos codificados por color se pueden colocar en los tapones para su identificación.
  • Certificados como libres de ARNasa, ADNasa y pirógenos.
  • Esterilizados por radiación y embalados en bolsas de seguridad de 100.
  • Se suministran con tapón.
Specifications
Specifications
12,5 mm
Estéril
Sí
Externo
Sí
Esterilizable en autoclave
Polietileno, Silicona
3 mL
100/paq.
Con faldón
Sí
71 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Deltalab™ Viales criogénicos estériles con faldón >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.