Learn More
Gosselin™ Cuchara estéril Gosselin™
Adecuado para el uso general de laboratorio. Las cucharas estériles Gosselin™ están fabricadas con poliestireno estéril.
76.40€ - 551.33€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12304119
|
Gosselin™
CUIG-02 |
8 mL |
551.33€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11810522
|
Gosselin™
CUIP-02 |
2 mL |
76.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Envasadas individualmente.
- Disponibles en dos tamaños distintos
Especificaciones
Blanco | |
CE N°1935/2004, ISO 11137 |