Learn More
Deltalab™ Hisopos estériles
Código de producto. 12102801
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12102801
Marca: Deltalab™ 300203
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos hisopos de aluminio y algodón para el muestreo cuando no sea necesario transportarlos. Los hisopos estériles Deltalab™ se envasan en un paquete despegable y se esterilizan mediante óxido de etileno.
  • Aluminio y algodón.
  • Esterilizado mediante dióxido de etileno.
  • Paquete despegable.
  • Cantidad por caja 2 x 1.
  • Caducidad: 48 meses a partir de la fecha de esterilización.
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Applicator Material Algodón
Material del mango Aluminio
Duración de almacenamiento 48 meses
Material de la punta Algodón
Envase Paquete despegable
N.° por paquete 2/Paq.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.