Learn More
Fisherbrand™ Jeringas estériles de un solo uso
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Tipo de conexión:
Leur Slip
Luer Lock
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 12,36 mm |
| Tipo de producto | Luer-Lock |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Esterilidad | Estéril |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion