Learn More
Fisherbrand™ Jeringas estériles de un solo uso
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Tipo de conexión:
Leur Slip
Luer Lock
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 19,20 mm |
| Tipo de producto | Luer-Lock |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Esterilidad | Estéril |