Learn More
Fisherbrand™ Jeringas estériles de un solo uso
Jeringa manual sin aguja para uso exclusivo en investigación. Adecuada para su uso con filtros de jeringa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.33300kg
Descripción
- Esterilización GAMMA
- Estériles
- Envasados individualmente en un blíster de plástico/papel
Servicio Técnico
5 años
Especificaciones
4,65 mm | |
Punta deslizante | |
Leur Slip |
3 piezas | |
1 mL | |
Estéril |