Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cross-Sectional Liquid Samplers
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
225 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Proporciona un muestreo transversal eficaz de líquidos y cremas ligeras
- Alcanza el fondo del recipiente mientras mantiene la mano alejada de la parte superior del mismo
- El diámetro permite su uso a través de la boca del tambor u otras aberturas pequeñas
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Muestreadores de polietileno de alta densidad (HDPE) sellados térmicamente en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
- Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Liquid Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 2.75 oz. |
| Capacidad (métrico) | 80 mL |
| Cantidad | 20/paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 2,1 cm |
| Longitud (métrico) | 45 cm |