Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
Marca: Bel-Art™ F37872-0450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Llega al recipiente dejando la mano libre de contenido
- El diámetro permite su uso a través de la boca del tambor u otras aberturas pequeñas
- El extremo codificado por colores ayuda a evitar errores de manipulación
- Los líquidos de baja viscosidad entran fácilmente a través del orificio de la punta de 3 mm
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Pipetas de polietileno de alta densidad (HDPE) selladas térmicamente en una bolsa de polietileno individual
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
- Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Liquid Sampler | |
Not Autoclavable | |
80 mL | |
2,1 cm |
HDPE | |
80 mL | |
50/paq. | |
45 cm |