Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Jumbo Sampling Pipettes
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
Marca:  SP Bel-Art™ F37872-0900
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16886916
  • 610.69€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Llega al recipiente dejando la mano libre de contenido
  • El diámetro permite su uso a través de la boca del tambor u otras aberturas pequeñas
  • El extremo codificado por colores ayuda a evitar errores de manipulación
  • Los líquidos de baja viscosidad entran fácilmente a través del orificio de la punta de 3 mm
  • Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
  • Pipetas de polietileno de alta densidad (HDPE) selladas térmicamente en una bolsa de polietileno individual
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
  • Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
180 mL
50/paq.
2,1 cm
90 cm