Descripción
- Ideal para tomar muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad; diámetro del orificio de la punta de 0,15 cm (1/16 pulg.)
- Fabricada con materiales conformes con la normativa FDA y UE
- Segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Muestreador de polietileno de alta densidad (HDPE) sellado por calor en una bolsa de polietileno individual
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Liquid Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 6,4 oz |
| Capacidad (métrico) | 190 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 20/Paq. |
| Longitud (imperial) | 39 3/8 pulg. |
| Longitud (métrico) | 100 cm |