Learn More
Bel-Art™ Pala Sterileware™ Pharma
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 85
Descripción
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Palas de poliestireno de alto impacto (HIPS) selladas por calor en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 34 oz |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Tipo de producto | Pala |
| Dimensiones (L x An) | Bol: 17,5 x 15 x 9,6 cm |
| Longitud del mango (imperial) | 5 7/8 pulg. |
| Longitud del mango (métrico) | 14,8 cm |
| Material | Poliestireno de alto impacto |