Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™
Código de producto. 11761566 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
14,79 mL
Cantidad:
10/Paq.
200/caja
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11761566
Marca: Bel-Art™ H369460000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con plástico de poliestireno. Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
  • Envasadas individualmente, esterilizadas con radiación gamma y estampadas para un seguimiento preciso del lote, además de suministrarse con un certificado de procesamiento para esterilización
  • Materiales con certificación de la FDA; seguros para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • El mango largo llega fácilmente a tarros, botellas y áreas confinadas, y minimiza el potencial de contacto personal con el material muestreado
  • Longitud total de 17,8 cm (7 pulg.)
Especificaciones
Cantidad 200/caja
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 3 tsp.
Capacidad (métrico) 14,79 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Cuchara para muestras
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra
Longitud (imperial) 7 in
Anchura (imperial) 1,53 in
Anchura (métrico) 4 cm
Dimensiones (L x An) 17,8 x 4 cm
Incluye Certificado de esterilización
Material Poliestireno
Tipo de mango Largo
Longitud (métrico) 17,8 cm