Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
14,79 mL
Cantidad:
10/Paq.
200/caja
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 10
Descripción
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
- Envasadas individualmente, esterilizadas con radiación gamma y estampadas para un seguimiento preciso del lote, además de suministrarse con un certificado de procesamiento para esterilización
- Materiales con certificación de la FDA; seguros para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
- El mango largo llega fácilmente a tarros, botellas y áreas confinadas, y minimiza el potencial de contacto personal con el material muestreado
- Longitud total de 17,8 cm (7 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 3 oz |
| Capacidad (métrico) | 14,79 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara para muestras |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra |
| Mostrar más |