Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™
Fabricadas con plástico de poliestireno. Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
50.55€ - 421.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara para muestras |
---|---|
Material | Poliestireno |
Incluye | Certificado de esterilización |
Tipo de mango | Largo |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11761566
|
Bel-Art™
H36946-0000 |
14,79 mL | 200/caja |
250.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15500142
|
Bel-Art™
H36940-0010 |
1,23 mL | 10/Paq. |
55.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11378733
|
Bel-Art™
H36942-0000 |
2,46 mL | 200/caja |
273.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15530142
|
Bel-Art™
H36946-0010 |
14,79 mL | 10/Paq. |
50.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10573924
|
Bel-Art™
H36940-0000 |
1,23 mL | 200/caja |
246.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15510142
|
Bel-Art™
H36942-0010 |
2,46 mL | 10/Paq. |
58.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15520142
|
Bel-Art™
H36944-0010 |
4,93 mL | 10/Paq. |
53.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11316944
|
Bel-Art™
H36944-0000 |
4,93 mL | 200/caja |
421.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
- Estériles: envasadas individualmente, esterilizadas con radiación gamma, lote impreso para un seguimiento de lote exacto y se suministran con un Certificado de procesamiento para esterilización
- Materiales aprobados por la FDA; seguras para el contacto con alimentos, fármacos y productos cosméticos
- El mango largo se introduce fácilmente por tarros, frascos y otras áreas de espacio reducido, y minimiza las posibilidades de contacto personal con el material de muestreo
- Longitud total de 17.8 cm (7 pulg)
Specifications
Cuchara para muestras | |
Certificado de esterilización | |
Sí | |
Blanco | |
Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra | |
17,8 cm |
Poliestireno | |
Largo | |
Estériles | |
FDA | |
7 pulg |