Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Teaspoon Style Sampling Spoon
Bel-Art™ Sterileware™ Teaspoon Style Sampling Spoon is designed for quick and efficient surface sampling of powders and granules. Used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies.
114.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno de alto impacto |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Cantidad | 100/Paq. |
Longitud del mango (imperial) | 5 3/8 pulg. |
Longitud del mango (métrico) | 13,7 cm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16682814
|
Bel-Art™
F36941-0003 |
3 ml |
114.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692814
|
Bel-Art™
F36941-0010 |
10 ml |
114.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
- Can also be used for dispensing small quantities
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) spoons heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
- Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
- Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Especificaciones
Poliestireno de alto impacto | |
100/Paq. | |
13,7 cm |
Estéril | |
5 3/8 pulg. |