Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de 13,5 ml Sterilin™
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapa sin relleno
Tapón acolchado
Esterilidad:
Estéril
N.º por caja:
450
Tipo de producto:
Tubo con base redonda
Tubo de base cónica
Tamaño de la unidad:
450 PCS
paquete de 450
Descripción
Los tubos para centrífuga de 13,5 ml Thermo Scientific™ Sterilin se suministran en una amplia variedad de formatos para diversas aplicaciones.
- Fabricados con poliestireno virgen
- Se recomienda un valor de RCF de 3200 × g en rotores equilibrados correctamente
- Marcas de graduación moldeadas de 5 y 10 ml
- Tapón con y sin revestimiento interior
- No se suministran estériles
- Disponibles con base redonda y cónica
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Rojo |
| Capacidad (métrico) | 13,5 mL |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 450 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma | Cónico, redondo |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Forma del fondo | Cónico, redondo |
| Tipo de tapón | Tapón acolchado |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |