Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de 13,5 ml Sterilin™
Descripción
Los tubos para centrífuga de 13,5 ml Thermo Scientific™ Sterilin se suministran en una amplia variedad de formatos para diversas aplicaciones.
- Fabricados con poliestireno virgen
- Se recomienda un valor de RCF de 3200 × g en rotores equilibrados correctamente
- Marcas de graduación moldeadas en 5 y 10 ml
- Tapón con y sin revestimiento interior
- No se suministran estériles
- Disponibles con base redonda y cónica
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanca |
| Capacidad (métrico) | 13,5 ml |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 450 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma | Cónico, redondo |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Forma del fondo | Cónico, redondo |
| Tipo de tapón | Tapa sin relleno |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |