Learn More
Thermo Scientific™ Placa de contacto Sterilin™ de 55 mm
Realice controles rutinarios de la higiene de las superficies con las placas Petri de contacto Thermo Scientific™ Sterilin™ de 55 mm.
Marca: Thermo Scientific™ 504-17
183.06 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21955" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.77200kg
Descripción
Realice controles rutinarios de la higiene de las superficies con placas Petri de contacto Thermo Scientific™ Sterilin™ de 55 mm.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- La base abovedada ayuda a la adhesión del medio
- La triple ventilación ayuda al intercambio gaseoso
- La rejilla numerada en la base facilita el recuento de colonias
- La base profunda con faldón ayuda a la estabilidad cuando se apila
- Fabricación aséptica
Información para pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Área de la superficie 25 cm²; cumple con las normas del Instituto de Ciencias ambientales (IES 1993) y de la Federación Farmacéutica Internacional (I.P.F., 1990) | |
25 cm2 | |
Fabricación aséptica | |
300 | |
3 | |
67 mm |
Placa de contacto, 55 mm | |
Redondo | |
Placa de contacto | |
10 | |
10,4 mm |