Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas de autoclave Sterilin™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
601 x 406 mm
610 x 406 mm
660 x 305mm
660 x 305 mm
810 x 610 mm
Material:
HDPE (polietileno de alta densidad)
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
N.º por caja:
200
500
Tamaño de la unidad:
200 PCS
500 PCS
paquete de 500
Descripción
Las bolsas de esterilización en autoclave Sterilin son bolsas desechables resistentes con impresión de riesgo biológico en color azul diseñadas específicamente para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradores.
- Las bolsas de polietileno de alta densidad (HDPE) se pueden esterilizar a 121 °C y las bolsas de polipropileno son adecuadas para la inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes a 135 °C.
- Dispensación práctica de las bolsas individualmente en cajas de cartón con un formato similar al de las “cajas de toallitas”
- Soportes de alambre con revestimiento o de cartón disponibles para su uso con bolsas de esterilización en autoclave
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsas para autoclave (HDPE) |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 200 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 121 °C |
| Dimensiones (L x An) | 610 x 406 mm |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Longitud (métrico) | 610 mm |
| Anchura (imperial) | 16 in |
| Anchura (métrico) | 406 mm |