Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas de autoclave Sterilin™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11359103
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
601 x 406 mm
610 x 406 mm
660 x 305mm
660 x 305 mm
810 x 610 mm
Material:
HDPE (polietileno de alta densidad)
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
N.º por caja:
200
500
Tamaño de la unidad:
200 PCS
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. 11359103
Marca: Thermo Scientific™ 51017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bolsas de esterilización en autoclave Sterilin son bolsas desechables resistentes con impresión de riesgo biológico en color azul diseñadas específicamente para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradores.
  • Las bolsas de polietileno de alta densidad (HDPE) se pueden esterilizar a 121 °C y las bolsas de polipropileno son adecuadas para la inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes a 135 °C
  • Dispensación práctica de las bolsas individualmente en cajas de cartón con un formato similar al de las cajas de toallitas
  • Soportes de alambre con revestimiento o de cartón disponibles para su uso con bolsas de esterilización en autoclave
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bolsas para autoclave (HDPE)
Material HDPE (polietileno de alta densidad)
N.º por caja 500
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Dimensiones (L x An) 660 x 305 mm
Longitud (imperial) 26 in
Longitud (métrico) 660 mm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 305 mm