Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Proteja las mesas de laboratorio y otras superficies de los derrames de líquidos con los protectores de alta absorbencia Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
Marca: Thermo Scientific™ BG60/100
134.96 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.01500kg
Descripción
Proteja las mesas de laboratorio y otras superficies de los derrames de líquidos con los protectores de alta absorbencia Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. El revestimiento absorbente funciona además como una almohadilla para el material de vidrio en caso de caer por accidente en la mesa de laboratorio.
- Disponibles con capacidades de absorción de 400 ml/m2 y 800 ml/m2
- Con revestimiento de plástico por una cara para evitar que pasen los líquidos
- Disponibles en rollo o en hojas
- Los rollos se suministran en envases dispensadores de fácil uso
Especificaciones
Protector de sobremesa | |
1,607612 ft | |
1,607612 ft | |
BenchGuard |
400 ml/m2 | |
0,6m | |
0,49m | |
100 x hojas |