Learn More
Thermo Scientific™ Placas Sterilin™ Microtiter™ negras y blancas
Lleve a cabo trabajos de fluorescencia y estudios de bioluminiscencia con las placas blancas y negras de 96 pocillos Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Marca: Thermo Scientific™ 611F96WT
Descripción
Perform both fluorescence work and bioluminescence studies with 96-well Thermo Scientific™ Sterilin™ Black and White Microtiter™ plates. Supplied with no lid; if required, the 642000 lid is a suitable fit.
- Las placas de 96 pocillos negras son ideales para tareas de fluorescencia donde el pigmento evita la «diafonía« entre los pocillos: la fluorescencia de fondo bajo minimiza la dispersión de luz
- Las placas de 96 pocillos blancas son ideales para estudios de bioluminiscencia donde el pigmento ayuda a la reflectividad y la sensibilidad
- Conforme con SBS, lo que garantiza el ajuste adecuado con todos los sistemas de automatización
- Fabricados con poliestireno virgen
- Se suministran sin esterilizar, lo que proporciona una superficie de unión media
- Diseño del pocillo estilo chimenea para ayudar a reducir la contaminación
Aviso sobre pedidos:
Se suministran sin tapa; si es necesario, la tapa 642000 es un accesorio compatible.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Blanco | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Plano | |
5 |
Placa blanca de 96 pocillos, fondo plano | |
50 cajas, 5 paq. | |
Microplaca | |
96 | |
Sin tratar | |
50 | |
50/pack |