Learn More
Corning™ Tubos para cultivo de fondo plano de vidrio de borosilicato PYREX™
Fabricados con vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de cultivo de fondo plano de vidrio de borosilicato Corning™ PYREX™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Marca: Corning™ 99448-16
275.97 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
El tubo tiene fondo plano y viene sin punto de rotulación. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. cat. 99999.
Especificaciones
De rosca | |
125 mm | |
Sí | |
Ninguno | |
15-415 | |
Esterilizable en autoclave | |
16 mm | |
Tubo de cultivo |
17 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Ideales para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico | |
A granel | |
No estéril | |
No | |
Sin tapón |