Learn More
Thermo Scientific™ Placas Sterilin™ Microtiter™ transparentes
Click to view available options
Tipo de producto:
Microplaca
Forma del pocillo:
No aplica
Plano
U
V
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Descripción
Almacene y transporte muestras o realice cribados de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Se suministran sin tapa; se pueden adquirir por separado. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Fabricadas con poliestireno virgen, lo que ofrece una transparencia excelente
- Las placas fabricadas asépticamente no reciben tratamiento de superficie y por lo tanto proporcionan una superficie de unión media
- El proceso de irradiación de las placas estériles hace que la superficie sea más hidrófila, lo que genera un producto de alta adherencia
- Apta para su uso a una longitud de onda de 340 nm
- Los anillos de condensación en la tapa, junto con los bordes de los pocillos elevados en la base, ayudan a minimizar el riesgo de contaminación de los pocillos circundantes
- Las esquinas de orientación y el etiquetado alfanumérico facilitan la identificación de muestras
- Área de escritura esmerilada en la pared del extremo de la placa para una identificación clara
- El diseño de pocillo colgante garantiza una distribución uniforme de la temperatura alrededor de cada pocillo
- Las placas se suministran sin tapa (se puede adquirir por separado).
- Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50 cajas |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | V |
| Mostrar más |