Learn More
Thermo Scientific™ Placas Sterilin™ Microtiter™ transparentes
Almacene y transporte muestras o realice cribajes de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Marca: Thermo Scientific™ 642000
66.87 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene y transporte muestras o realice cribados de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Se suministran sin tapa; se pueden adquirir por separado. No disponibles en todas las áreas geográficas.
Características
- Fabricadas con poliestireno virgen para una excelente claridad óptica
- Fabricadas de forma aséptica sin tratamiento para una superficie de unión media
- Irradiada para esterilidad y una mayor superficie hidrófila, que proporciona alta adherencia
- Apta para su uso a una longitud de onda de 340 nm
- Minimiza el riesgo de contaminación de los pocillos circundantes con anillos de condensación en los bordes elevados de los pocillos de la tapa sobre la base.
- Garantiza una distribución de la temperatura uniforme alrededor de cada pocillo con un diseño de pocillo colgante
Identificación de muestras sencilla
- Área de escritura mate en la pared del extremo
- Esquinas de orientación
- Etiquetado alfanumérico
Nota:
Solo para uso in vitro. Las placas se suministran sin tapa (se puede adquirir por separado).
Información sobre pedidos:
El producto no está disponible en todas las áreas geográficas.
Especificaciones
50 cajas, paquete de 1 | |
Microplaca | |
96 | |
Unión alta | |
50 |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Not Applicable | |
1 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M539800 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 642000 |
M419240 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 642000 |
M520390 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 642000 |
M464940 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 642000 |
M492610 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 642000 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%