Learn More
Thermo Scientific™ Placas Sterilin™ Microtiter™ transparentes
Almacene y transporte muestras o realice cribajes de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Marca: Thermo Scientific™ 612U96
112.99 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene y transporte muestras o realice cribados de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Se suministran sin tapa; se pueden adquirir por separado. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Fabricadas con poliestireno virgen, lo que ofrece una transparencia excelente
- Las placas fabricadas asépticamente no reciben tratamiento de superficie y por lo tanto proporcionan una superficie de unión media
- El proceso de irradiación de las placas estériles hace que la superficie sea más hidrófila, lo que genera un producto de alta adherencia
- Apta para su uso a una longitud de onda de 340 nm
- Los anillos de condensación en la tapa, junto con los bordes de los pocillos elevados en la base, ayudan a minimizar el riesgo de contaminación de los pocillos circundantes
- Las esquinas de orientación y el etiquetado alfanumérico facilitan la identificación de muestras
- Área de escritura esmerilada en la pared del extremo de la placa para una identificación clara
- El diseño de pocillo colgante garantiza una distribución uniforme de la temperatura alrededor de cada pocillo
- Las placas se suministran sin tapa (se puede adquirir por separado).
- Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Estándar | |
50 cajas | |
Microplaca | |
330 μl | |
Estéril | |
U | |
1 |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
Sin tratar | |
50 | |
50/pack |