Learn More
Thermo Scientific™ Placas Sterilin™ Microtiter™ transparentes
Almacene y transporte muestras o realice cribajes de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Marca:  Thermo Scientific™ 611V96
64.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24284" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11897403
  • 93.40€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Almacene y transporte muestras o realice cribados de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Se suministran sin tapa; se pueden adquirir por separado. No disponibles en todas las áreas geográficas.
  • Fabricadas con poliestireno virgen, lo que ofrece una transparencia excelente
  • Las placas fabricadas asépticamente no reciben tratamiento de superficie y por lo tanto proporcionan una superficie de unión media
  • El proceso de irradiación de las placas estériles hace que la superficie sea más hidrófila, lo que genera un producto de alta adherencia
  • Apta para su uso a una longitud de onda de 340 nm
  • Los anillos de condensación en la tapa, junto con los bordes de los pocillos elevados en la base, ayudan a minimizar el riesgo de contaminación de los pocillos circundantes
  • Las esquinas de orientación y el etiquetado alfanumérico facilitan la identificación de muestras
  • Área de escritura esmerilada en la pared del extremo de la placa para una identificación clara
  • El diseño de pocillo colgante garantiza una distribución uniforme de la temperatura alrededor de cada pocillo
  • Las placas se suministran sin tapa (se puede adquirir por separado).
  • Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Con marcado CE de acuerdo con la Directriz europea 98/72/CE
Placas de microtitulación, transparentes, fondo en V
50 cajas
Microplaca
96
Sin tratar
50
50/pack
Estándar
8 x 12
Transparente
Poliestireno
No estéril
V
5