Learn More
Thermo Scientific™ Placas Sterilin™ Microtiter™ transparentes
Almacene y transporte muestras o realice cribajes de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
93.40€ - 183.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
N.º por caja | 50 |
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11339163
|
Thermo Scientific™
611U96 |
U | No estéril |
116.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11897403
|
Thermo Scientific™
611V96 |
V | No estéril |
93.40€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11349163
|
Thermo Scientific™
611F96 |
Plano | No estéril |
135.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11399153
|
Thermo Scientific™
612U96 |
U | Estéril |
177.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11309163
|
Thermo Scientific™
612V96 |
V | Estéril |
120.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11319163
|
Thermo Scientific™
612F96 |
Plano | Estéril |
183.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11329163
|
Thermo Scientific™
642000 |
Not Applicable | Estéril |
138.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Almacene y transporte muestras o realice cribados de microbiología, ensayos de EIA/absorbancia y trabajos serológicos con las placas de 96 pocillos transparentes Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Se suministran sin tapa; se pueden adquirir por separado. No disponibles en todas las áreas geográficas.
Características
- Fabricadas con poliestireno virgen para una excelente claridad óptica
- Fabricadas de forma aséptica sin tratamiento para una superficie de unión media
- Irradiada para esterilidad y una mayor superficie hidrófila, que proporciona alta adherencia
- Apta para su uso a una longitud de onda de 340 nm
- Minimiza el riesgo de contaminación de los pocillos circundantes con anillos de condensación en los bordes elevados de los pocillos de la tapa sobre la base.
- Garantiza una distribución de la temperatura uniforme alrededor de cada pocillo con un diseño de pocillo colgante
Identificación de muestras sencilla
- Área de escritura mate en la pared del extremo
- Esquinas de orientación
- Etiquetado alfanumérico
Nota:
Solo para uso in vitro . Las placas se suministran sin tapa (se puede adquirir por separado).
Información sobre pedidos:
El producto no está disponible en todas las áreas geográficas.
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
50 |