Learn More
Placas de Petri transparentes de ventilación triple Sterilin™
Culture microorganisms on solid media using Thermo Scientific Sterilin Standard 90mm Petri Dishes. These shallow dishes maximize incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality.
Marca: Thermo Scientific Sterilin 101VR20/C
116.99 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- Manufactured from non-cytotoxic virgin polystyrene
- Ideal for use in automatic plate pourers
- For in vitro use only
- Triple vented—aids gaseous exchange; ideally suited for short-term work
Especificaciones
CE, 98/79/EC, BS611 parte 2 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Ideal para su uso en dispensadores automáticos de placas, solo para uso in vitro | |
16,2 mm |
Transparente | |
Redondo | |
Placa de Petri | |
500/caja | |
90 mm |
Título del producto
Placas de Petri transparentes de ventilación triple Sterilin™ > Diámetro: 90mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido