Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas para homogeneizadores Sterilin™, Steriblend
Las bolsas homogeneizadoras Thermo Scientific™ Sterilin™, que están hechas de polietileno grueso para uso alimentario, son idóneas para homogeneizar muestras de alimentos antes de realizar el análisis microbiológico.
Marca: Thermo Scientific™ S400
175.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Las bolsas homogeneizadoras Thermo Scientific™ Sterilin™, que están hechas de polietileno grueso para uso alimentario, son idóneas para homogeneizar muestras de alimentos antes de realizar el análisis microbiológico.
- Aptas para su uso en las principales máquinas homogeneizadoras.
- Con doble sellado para una mayor resistencia y fiabilidad, lo que garantiza el procesamiento seguro de las muestras.
- Fabricadas con polietileno grueso para uso alimentario para una mayor durabilidad.
- Esterilizadas mediante irradiación gamma.
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Bolsa Steriblend | |
Polietileno | |
50 | |
300 mm |
400 ml | |
500 | |
300 x 180 mm | |
180 mm |